I0536
IWP-2
≥98% (HPLC), powder, Wnt antagonist
동의어(들):
N-(6-Methyl-2-benzothiazolyl)-2-[(3,4,6,7-tetrahydro-4-oxo-3-phenylthieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)thio]-acetamide
About This Item
추천 제품
제품명
IWP-2, ≥98% (HPLC)
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
room temp
SMILES string
Cc1ccc2nc(NC(=O)CSC3=NC4=C(SCC4)C(=O)N3c5ccccc5)sc2c1
InChI
1S/C22H18N4O2S3/c1-13-7-8-15-17(11-13)31-21(23-15)25-18(27)12-30-22-24-16-9-10-29-19(16)20(28)26(22)14-5-3-2-4-6-14/h2-8,11H,9-10,12H2,1H3,(H,23,25,27)
InChI key
WRKPZSMRWPJJDH-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)