재조합
expressed in E. coli
분석
≥98% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized powder
효능
≤0.500 ng/mL EC50
분자량
25 kDa
포장
pkg of 5 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
기술
cell culture | mammalian: suitable
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.