J2000
Juvenile hormone III
≥65%, liquid, non-sterile
동의어(들):
Methyl farnesoate, 10,11-epoxide, C16-Juvenile Hormone, JH-III, Manduca hormone, trans,trans-10,11-Epoxy-3,7,11-trimethyl-2,6-dodecadienic acid methyl ester
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
무균
non-sterile
분석
≥65% (HPLC)
양식
liquid
농도
≥65%
기술
activity assay: suitable
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
COC(=O)\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC[C@H]1OC1(C)C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Juvenile hormone III (JH III) is the most prevalent juvenile hormone (JH) found in insects.[1]
애플리케이션
- study the effect of juvenile hormone on mictic (sexual) female production of the rotifer Brachionus plicatilis Muller[2]
- study the effect of juvenile hormone on head GB19811 (putative Takeout/juvenile hormone binding protein) mRNA levels in adult honeybees[3]
- study the effect of juvenile hormone on gonadotropic and physiological functions in bumblebee Bombus terrestris[4]
생화학적/생리학적 작용
관련 제품
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)