분석
≥98% (TLC)
양식
powder
mp
149-150 °C (lit.)
solubility
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless
형광
λex 312 nm in methanol
λex 360 nm; λem 499 nm (Reaction product)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C12H10O4/c1-7-5-12(14)16-11-6-9(15-8(2)13)3-4-10(7)11/h3-6H,1-2H3
InChI key
HXVZGASCDAGAPS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable