분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
off-white to light brown
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1cccc([C@H](O)C2CCN(CC2)CCc3ccc(F)cc3)c1OC
InChI
1S/C22H28FNO3/c1-26-20-5-3-4-19(22(20)27-2)21(25)17-11-14-24(15-12-17)13-10-16-6-8-18(23)9-7-16/h3-9,17,21,25H,10-15H2,1-2H3/t21-/m1/s1
InChI key
HXTGXYRHXAGCFP-OAQYLSRUSA-N
유전자 정보
human ... HTR2A(3356)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.