M8168
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt
phosphatase substrate, ≥98% (TLC), powder
동의어(들):
4-MUP, Disodium 4-methylumbelliferyl phosphate
About This Item
추천 제품
제품명
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt, phosphatase substrate
설명
phosphatase substrate
Quality Level
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
형광
λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.0)
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CC1=CC(=O)Oc2cc(OP([O-])([O-])=O)ccc12
InChI
1S/C10H9O6P.2Na/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14;;/h2-5H,1H3,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기질
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)