생물학적 소스
goat
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
secondary antibodies
클론
polyclonal
양식
lyophilized powder
기술
indirect ELISA: suitable
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Immunoglobulin M (IgM) antibodies appear early in the course of infections. IgM antibodies are responsible for agglutination of red blood cells in mis-matched blood transfusions. The level of IgM may vary with the status of disease or infection.
특이성
애플리케이션
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Enzyme-linked immunosorbent assay (1 paper)
물리적 형태
재구성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)