M8883
4-Methylumbelliferyl phosphate
phosphatase substrate, fluorogenic, ≥98% (HPLC), powder
동의어(들):
4-Methylumbelliferyl-phosphoric acid
About This Item
추천 제품
제품명
4-Methylumbelliferyl phosphate, phosphatase substrate
설명
phosphatase substrate
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
solubility
water: 25 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
형광
λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.1)
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(OP(O)(O)=O)ccc12
InChI
1S/C10H9O6P/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14/h2-5H,1H3,(H2,12,13,14)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기질
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)