추천 제품
사용
sufficient for 25 nuclei preparations (~1-10×107 cells/preparation)
Quality Level
유통기한
1 yr at 2‑8 °C
포장
pkg of 1 kit
응용 분야
cell analysis
외래 활성
nuclease and protease, free
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.