결합
peroxidase conjugate
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
GE-1, monoclonal
양식
lyophilized powder
종 반응성
human
기술
ELISA: 1:20,000-1:30,000 using 5 μg/mL Human IgE myeloma for coating
동형
IgG2b
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)