SML1238
Ertapenem sodium
≥90% (HPLC), powder, carbopenem antibiotic
동의어(들):
(4R,5S,6S)-3-[(3S,5S)-5-[(3-carboxyphenyl)carbamoyl]pyrrolidin-3-yl]sulfanyl-6-(1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid sodium, ZD-443 sodium
About This Item
추천 제품
제품명
Ertapenem sodium, ≥90% (HPLC)
Quality Level
분석
≥90% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
protect from light
색상
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
배송 상태
wet ice
저장 온도
−70°C
SMILES string
[Na+].S([C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)Nc4cc(ccc4)C(=O)[O-])C1=C(N2[C@H]([C@H]1C)[C@H](C2=O)[C@H](O)C)C(=O)O
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)