주요 문서
SRP0674
Sigma-Aldrich
IL-17RA, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
동의어(들):
CD217, interleukin-17 receptor a
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
재조합
expressed in HEK 293 cells
양식
frozen liquid
분자량
62 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... IL17RA(23765)
일반 설명
Human secreted interleukin 17 receptor A (IL-17RA) Fc fusion protein, also known as, IL-17 receptor A and CD217, GenBank Accession No. NM_014339, a.a 33-320, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1 with a Cterminal Avitag , expressed in a HEK293 cell expression system. The protein is enzymatically biotinylated using Avitag technology. This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
물리적 형태
Aqueous solution
법적 정보
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)