주요 문서
29443-U
Supelco
Certified glass inserts for 8 x 40 mm shell vials
volume 0.2 mL (200 μL), clear glass insert (with plastic bottom spring), O.D. × H 6 mm × 29 mm, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass insert (with plastic bottom spring)
설명
Mandrel precision point
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
6 mm × 29 mm
용적
0.2 mL (200 μL)
피팅
thread for 8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)