Merck
RNAi 단클론
양식화된 헤어핀 DNA
최적의 유전자 녹다운을 위한 MISSION® shRNA 클론 
장기간의 안정적인 유전자 침묵은 짧은 헤어핀 RNA 구성체(shRNA)를 다른 RNAi 및 CRISPR 도구와 구별하며 녹아웃 유전자 실험에 비해 뚜렷한 이점을 제공할 수 있습니다. Sigma-Aldrich® Advanced Genomics는 Broad Institute의 RNAi 컨소시엄(TRC) 과학자들과 협력하여 RNAi 실험을 위한 가장 포괄적이고 검증된 일련의 벡터 및 클론을 생성했습니다. 귀하의 시간과 자원을 절약할 수 있는 고처리량 렌티바이러스 제조 및 DNA 정제 서비스에 대한 자사의 세계적 수준의 전문성을 활용하십시오. 유연한 맞춤형 제품은 귀하의 모든 실험 필요성을 충족하고 비교할 수 없는 유전자 범위를 제공합니다.  
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics의 제품은 350년 이상 이어진 기술 분야의 리더십을 바탕으로 신약 발견에서 치료 효과에 이르는 전문 지식을 갖추고 있습니다.
더 알아보기
믿을 수 있는 전문가 유전자 녹다운
신뢰할 수 있는 TRC1.5 및 TRC2 제품군의 독점 공급업체로서, 자사의 포괄적인 MISSION® shRNA 제품군은 20,000개 이상의 인간 및 마우스 유전자를 대상으로 하는 거의 200,000개의 사전 클론된 shRNA 구성체로 이루어져 있습니다. 쉽게 귀하의 관심 유전자로 검색하고, 검증 데이터를 확인하며, 몇 번의 간단한 클릭으로 주문하십시오. shRNA 클론은 렌티바이러스, 플라스미드 DNA 또는 박테리아 스톡으로 사용할 수 있습니다.
각 유전자는 유전자 서열의 서로 다른 영역을 표적으로 하는 다중 벡터 구조체로 표시됩니다. 모든 shRNA는 pLKO.1 렌티바이러스 벡터에 클론되고 표적 유전자와 일치하는지 확인하기 위해 서열이 확인됩니다. Sigma-Aldrich® Advanced Genomics는 가장 까다로운 표적 및 세포주를 위한 가장 신뢰할 수 있고 포괄적인 shRNA 스크리닝 포트폴리오를 제공합니다.
전장 유전체 녹다운을 위한 RNAi 스크리닝
기능적 유전체학 스크린은 과학자가 생물학적 시스템, 경로 및 질병에 내재하는 기전을 밝힐 수 있도록 하는 발견 연구의 필수적인 부분입니다. 이러한 복잡한 분자 상호작용 네트워크에 대한 효과적인 조사를 위해 안정적이고 효율적이며 장기적인 녹다운을 제공하는 shRNA 라이브러리가 필요합니다. Need more info on 유전자군 세트 또는 라이브러리에 관한 추가 정보가 필요하십니까? 문의하기.
shRNA 벡터 및 대조군
최적의 실험실 디자인은 올바른 벡터와 대조군 사용에서 시작됩니다. 플라스미드 DNA 또는 렌티바이러스 전달도입 입자로 제공되는 TRC1.5 및 TRC2에 대한 자사의 포괄적인 벡터 옵션과 양성 및 음성 대조군을 구입하십시오. MISSION® shRNA 대조군에 대해 자세히 알아보십시오. MISSION® 벡터에 대해 더 자세히 알아보십시오.
맞춤형 클로닝
형광체 태그가 있는 벡터, 대체 촉진제 또는 더 높은 바이러스 역가가 필요한지 여부에 관계없이, 귀하는 자사 제품군을 이용할 수 있습니다. 자사의 주요 백본은 TRC가 설계한 pLKO.1-puro 및 TRC2-pLKO.5-puro 벡터입니다. 이러한 벡터는 일체의 실험을 위해 귀하의 필요성에 부합하도록 적응할 수 있습니다.
논의하고 싶은 맞춤형 프로젝트가 있으십니까? Sigma-Aldrich® Advanced Genomics 전문가에게 연락하십시오.
MISSION® shRNA 녹다운 보장
Sigma-Aldrich® shRNA는 관심 유전자에 대한 shRNA 제품 페이지에서 정의된 렌티바이러스 클론 세트 수량을 구매할 때(이는 다양하지만 일반적으로 5개 클론임) 유전자에 대한 해당 렌티바이러스 클론 중 적어도 하나가 70%를 초과하는 녹다운 수율을 제공하도록 보장합니다.
이러한 보증은 DNA를 통한 일시적인 트랜스펙션에는 적용되지 않습니다. 보증을 적용하기 위해서는 효력이 없는 녹다운(knockdown)을 보여주는 지원 데이터와 함께 적절한 대조군과 조건이 필요합니다. 적절한 지원 데이터에는 정량적 PCR 기반 발현억제 데이터가 포함될 수 있으며, 적절한 양성 대조군 shRNA의 표적 mRNA 수준을 적절한 음성 대조군 shRNA와 비교하여 표적 mRNA의 녹다운이 70% 이상임을 입증합니다. 항체와 단백질의 반감기가 다양하기 때문에 단백질 기반 검출 방법을 받아들일 수 없습니다. 해당 유전자 표적에 대한 shRNA가 더 이상 존재하기 않거나 모든 shRNA가 표적 유전자를 70% 이상 녹다운하지 못할 경우 클론 세트 수량에 대한 가격을 환불해 드립니다.
여러분에게 도움을 드리겠습니다.
실험 설계에 도움이 필요하거나, 맞춤형 벡터가 필요하거나, 높은 바이러스 역가가 필요하거나, 문제 해결에 도움이 필요하거나, 단순히 shRNA 유전자 발현억제를 연구에 적용하는 방법을 더 잘 이해하고 싶다면 Sigma-Aldrich® Advanced Genomics가 귀하를 인도하기 위해 여기에 있습니다. Sigma-Aldrich® Advanced Genomics 전문가에게 연락하십시오.