MilliporeSigma
Home제품의약품 및 바이오의약품 제조크로마토그래피바이오 공정용 크로마토그래피 시스템
바이오 공정용 크로마토그래피 시스템
Mobius® Chrom 20 시스템, 임상 및 공정 규모 SU 공정용
일회용 및 다중 사용 크로마토그래피 시스템은 소중한 분자의 성공적인 분리 작업에 매우 중요한 요소입니다. 파일럿부터 공정 규모에 이르기까지 당사 시스템은 필요한 공정 유연성을 갖춘 견고하고 일관된 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 또한 타의 추종을 불허하는 크로마토그래피 레진 및 멤브레인 포트폴리오를 제공하며, 업계 최고의 응용분야 및 검증 지원으로 이를 뒷받침합니다. 이러한 완벽한 제품군을 통해 당사는 생산성과 공정 효율성을 높이는 귀사의 노력을 지원합니다. 당사 전문가들이 귀사의 크로마토그래피 공정에 적합한 제품을 찾도록 도와드립니다.
섹션 개요
제품
관련성에 따라 정렬
1-1 보기/1 결과
보기 변경
1-1 보기/1 결과
비교
제품 번호
제품명
제품 설명
가격
1개 결과 중 1-1페이지를 보셨습니다.
페이지 1 의 1
1 중 1 페이지
Mobius® 다단 포획 시스템
Mobius® 다단 포획 시스템
Mobius® 다단 포획 시스템은 연속 폐쇄 포획 크로마토그래피를 운영하기 위한 완전 자동 일회용 솔루션입니다. 이 시스템은 변화하는 컬럼 로드와 서지 피드 탱크 로드와 관련한 공정 매개변수를 실시간으로 관리하고 레진 성능을 모니터링합니다. 인라인 희석 기능과 직관적인 소프트웨어가 결합된 이 3단 시스템으로 유가식 또는 관류 생물공정의 포획 단계를 완벽하게 제어할 수 있습니다. Mobius® 다단 포획 시스템은 50 L에서 2,000 L까지의 바이오리액터 용량에 적합합니다. 다단 포획 크로마토그래피에 대해 자세히 알아보기.
Mobius® Chrom 20 시스템, 임상 및 공정 규모 SU 공정용
Mobius® Chrom 시스템
Mobius® Chrom 시스템은 유연한 일회용 자동 크로마토그래피 시스템으로, 임상 및 공정 규모에서 mAb, 백신, 혈장, 치료용 단백질을 일관되고 신뢰성 있게 분리 및 정제할 수 있게 합니다. 혁신적인 일회용 유로는 오염 위험을 줄이며, 모든 크로마토그래피 문제를 자신 있게 다룰 수 있도록 해 줍니다. 본 시스템은 분당 0.1~20 L의 유속, 공정 규모에서 5:1의 턴다운비, 강화된 등용매 정확도 및 선형 기울기 정확도로 50 L에서 2,000 L에 이르는 최적의 작업 유연성을 제공합니다. 본 시스템의 일회용 유로는 기능적 또는 완전 폐쇄 모드에서 작업하기 위한 유연성을 제공합니다.
CoPrime® System, 생물제약 제조 및 cGMP 공정 규모 운영을 위한 완전 자동 시스템
CoPrime® 바이오크로마토그래피 시스템
CoPrime® 바이오크로마토그래피 시스템은 단클론 항체, 백신, 혈장, 치료용 단백질의 최적의 분리 및 정제를 위해 설계되었습니다. 이 시스템은 신속한 스케일업을 지원하며, 파일럿 및 공정 규모에 이상적입니다. 50년의 공정 지식과 엔지니어링 경험에 토대를 둔 이 시스템은 구성 가능하고 직관적인 공정 규모 정제 솔루션을 제공합니다. CoPrime® B 및 C 크기는 유속 범위가 확대되고 성능이 최적화되어 기울기 정확성 및 정제 재현성이 높습니다. CoPrime® 크기 C는 더 큰 규모를 처리할 수 있으며, CoPrime™ B에서 직접 스케일업이 가능합니다.
관련 제품 자료
2 중 1 페이지
관련 웨비나
분홍색 사각형 옆으로 단순화된 인체 형태를 표시하고 있는 노트북의 디지털 그림. 전체적인 모습 뒤로 노란색 배경이 있습니다.
다중 크로마토그래피의 효과적 구현
다중 컬럼 크로마토그래피는 다중 컬럼이 연속적으로 로딩된 뒤 용리, 재생, 평형을 위해 순환되는 바이오공정 기술입니다.
분홍색 사각형 옆으로 단순화된 인체 형태를 표시하고 있는 노트북의 디지털 그림. 전체적인 모습 뒤로 노란색 배경이 있습니다.
일회용의 집약적 mAb 정제를 위한 멤브레인 크로마토그래피 솔루션
강화된 mAb 정제를 위해 고생산성이며 진정한 일회용 크로마토그래피 플랫폼으로서 사용되는 새로운 단백질 A 친화성 멤브레인의 이점.
분홍색 사각형 옆으로 단순화된 인체 형태를 표시하고 있는 노트북의 디지털 그림. 전체적인 모습 뒤로 노란색 배경이 있습니다.
관류 프런트 크로마토그래피를 통한 mAb 응집 제거를 위한 새로운 CEX 레진
mAb 응집체 및 이 응집체 제거에 영향을 미치는 조건을 제거하기 위한 CEX 관류 프론트 크로마토그래피.
분홍색 사각형 옆으로 단순화된 인체 형태를 표시하고 있는 노트북의 디지털 그림. 전체적인 모습 뒤로 노란색 배경이 있습니다.
백신 정제를 위한 맞춤형 친화성 크로마토그래피: 새로운 PD 패러다임
백신 정제를 위한 맞춤형 친화성 크로마토그래피 개요.