바이오 공정용 크로마토그래피 컬럼
크로마토그래피 컬럼은 소중한 분자의 성공적 분리 작업에 매우 중요합니다. 당사는 실험실 규모부터 파일럿 및 공정 규모까지의 컬럼을 통해 선별부터 대규모 생산까지 필요한 처리 유연성을 갖춘 견고하고 일관된 성능을 제공합니다.
더 알아보기
제품
연구 개발 및 생산용 Vantage® 컬럼
Vantage® 크로마토그래피 컬럼은 제약 및 바이오테크놀로지 응용분야의 개발, 파일럿 또는 생산 정제에 이상적입니다. Vantage® 컬럼은 간단한 조립, R&D는 물론 소규모 생산이라는 확장성과 낭비되는 공간을 제거하기 위해 설계되었습니다.
- 당사의 Vantage® L 연구 개발용 실험실 컬럼 제품군은 작은 입자 배지 응용분야에 이상적입니다
- 당사의 Vantage® A2 크로마토그래피 컬럼 제품군은 단단하고 분해능이 높은 크로마토그래피 배지에 적합합니다
- 당사의 Vantage® S2 크로마토그래피 컬럼은 다양한 응용분야에서 유연성을 제공합니다
QuikScale® 확장 가능 컬럼 제품군
이 강력하고 확장 가능한 크로마토그래피 컬럼 제품군은 공정 생산량을 극대화하고, 생산성을 높이며, 출시 기간을 단축합니다. QuikScale® 컬럼은 처리량이 매우 높으며, 보다 빠른 선속도로 제품 순도를 높입니다. 이 컬럼은 모든 배지 유형을 수용하고, 패킹이 쉽고 균일하며, 다양한 응용분야에서 최적의 분해능을 제공합니다.
혁신적인 유량 분배기로 완전하고 균일하게 배지를 활용하므로 재현 가능하고 안정적인 분리가 가능합니다. 고유량 옵션(작동 압력 최대 7 bar 및 유속 최대 1,000 cm/hr)은 공정 설계 유연성을 극대화합니다. 이를 통해 높은 유량 및/또는 배압 요구 사항이 있는 배지를 다룰 때 층고 설정을 향상시킬 수 있습니다.
QuikScale® 크로마토그래피 컬럼은 다음을 목표로 설계되었습니다.
- 컬럼 직경(70 mm부터 630 mm까지) 및 높이(550 mm부터 1,100 mm까지) 전체 범위와 베드 서포트 공극 크기(10, 20, 30 µm)를 갖춘 확장성
- 다양한 튜브 재료(유리, 아크릴, 스테인리스 스틸)로 지원되는 다양한 응용분야
공정 규모 응용분야용 IsoPak™ 컬럼
IsoPak™ 컬럼은 빠르고 재현성이 뛰어나 공정 규모 응용분야에 이상적인 일관된 크로마토그래피 결과를 제공합니다. IsoPak™ 컬럼이 차별화되는 점은 재현성이 뛰어난 패킹 및 언패킹입니다. 독특한 밸브 디자인으로 현탁액을 직접 컬럼으로 펌핑하므로 상단 유량 셀 제거 없이 컬럼을 패킹 및 언패킹할 수 있습니다. 덮인 상태로 작업되어 작업자와 크로마토그래피 배지 간 노출이 크게 제한됩니다.
IsoPak™ 컬럼은 다양한 직경(440 mm부터 1,400 mm 이상까지), 튜브 재료, 층고(500 mm부터 1,000 mm까지)로 제공됩니다. 이 컬럼의 장점은 다음과 같습니다.
- 재현 가능한 결과를 위한 일관된 패킹 및 언패킹
- 간편한 유지 보수
- 확장성
관련 제품 자료
- Data Sheet: Vantage® L Biochromatography Columns
Vantage® L laboratory columns provide advanced design for the increased demands of biochromatography.
- Data Sheet: Vantage® A2 Chromatography Process Columns
Ideal for development, pilot, or production purification in the pharmaceutical biotechnology industry.
- Data Sheet: Vantage® S2 Chromatography Process Columns
Sanitary, for development, pilot, or production purification
- Data Sheet: Isopak™ Biochromatography Columns
Faster, cleaner, and more reproducible packing and unpacking for process scale chromatography columns
- Spare Parts for IsoPak™ Chromatography Columns
Spare Parts List
- Data Sheet: QuikScale® Biochromatography Columns
Innovative chromatography columns for scalable, rapid purification
- Spare Parts for QuikScale® Chromatography Columns (70/100/140 mm)
Spare Parts List
- Spare Parts for QuikScale® Chromatography Columns (200/250/300 mm)
Spare Parts List
- Spare Parts for QuikScale® Chromatography Columns (350/450/630 mm
Spare Parts List
- Tech Brief: Consistent and Predictable Process Scale-up with QuikScale® Biochromatography Columns
QuikScale® columns offer a broad range of performance capabilities—a greater than 400 to 1 range in processing capability with each column size designed to provide proven and consistent performance.
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.