Merck
친화성 크로마토그래피 레진
친화성 크로마토그래피에 사용되는 도구 및 화학물질을 보여주는 실험실 환경. 전경에는 인화성 및 부식성 물질의 존재를 가리키는 위험 기호가 포함된 라벨이 있는 병 3개가 있으며, 이들은 선택적인 생화학적 상호작용 및 정제 공정에 필수입니다. 배경에는 실험실 가운을 입은 연구자가 친화성 크로마토그래피에서 대규모 제조 및 공정 개발과 관련된 것 같은 복잡한 장비를 다루고 있습니다.
친화성 크로마토그래피는 고도로 선택적인 생화학 상호작용을 통해 복잡한 혼합물을 분리합니다. 이 정제 기술은 널리 사용되며 타겟 분자를 불순물로부터 효율적으로 분리합니다. 당사의 친화성 레진 제품군은 공정 개발부터 대규모 제조에 이르기까지 높은 처리량과 정제 공정의 비용 효율성을 위해 설계되었습니다.
제품
관련성에 따라 정렬
1-10 보기/10 결과
보기 변경
1-10 보기/10 결과
비교
제품 번호
제품명
제품 설명
Capacity
가격
Capacity
40-55 mg/mL binding capacity
Capacity
~40-55 mg/mL, resin binding capacity((3-6 min RT))
Capacity
~60 mg binding capacity( lysozyme/ml of resin)
Capacity
>75 % binding capacity (anti-A and anti-B)
Capacity
~40-55 mg/mL, resin binding capacity((3-6 min RT))
Capacity
~60 mL, resin binding capacity
Capacity
>75 % binding capacity (anti-A and anti-B)
Capacity
~60 mL, resin binding capacity
Capacity
~40-55 mg/mL binding capacity((3-6 min RT))
10개 결과 중 1-10페이지를 보셨습니다.
페이지 1 의 1
관련 자료
2 중 1 페이지
Protein A 친화성 레진
Eshmuno® A는 단클론 항체(mAb)와 같은 Fc 함유 단백질 정제를 위한 고용량 레진입니다. 이 레진은 산성 및 알칼리성 조건에서 살균할 수 있습니다.
혈장 정제용 친화성 레진
Eshmuno® P anti-A and anti-B 레진은 플라즈마 유래 면역글로불린(Ig) 공정에서 환자의 용혈 위험 증가와 관련된 anti-A 및 anti-B 동종응집소 항체를 효과적으로 제거합니다.
단백질 정제용 친화성 레진
Fractogel® Metal Chelate 레진은 단백질과 펩타이드, 특히 히스티딘 표지된 단백질을 비롯해 히스티딘, 시스테인, 트립토판이 노출된 단백질의 효율적이고 경제적인 분리를 제공합니다.
적격성, 위험 평가, 공정 최적화 지원
Merck의 제품 포트폴리오를 보완하는 Emprove ® 프로그램은 적격성, 위험 평가 및 공정 최적화 등 개발 및 제조 작업의 다양한 단계를 지원하기 위해 세 가지 유형의 문서 자료를 제공합니다. 이 문서는 포괄적인 제품별 테스트 데이터, 품질 보증서 및 규제 정보를 통합하여 사용자의 규정 준수 요구를 간편하게 충족시키기 위해 바로 이용 가능한 형식으로 제공됩니다.