멤브레인 크로마토그래피
Natrix® 크로마토그래피 멤브레인 기술은 차원이 다른 다운스트림 생산성과 다양한 기능을 제공합니다. 큰 다공성 구조와 높은 작용기 밀도는 초고속 유속에서 고부하 용량과 우수한 불순물 제거를 가능하게 합니다. 싱글유즈 및 확장 가능한 형식에서 뛰어난 성능을 자랑하는 혁신적인 Natrix® 제품은 공정 경제성과 시설 활용도를 높입니다.
![Membrane Chromatography for Bioprocessing 단순한 하얀색 배경에 수직으로 된 하얀색 선형 형광등. 이러한 형광등은 길고 가느다란 관으로 설계되었으며 바닥에는 설치를 위한 베이스가 있습니다.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/pharma-and-biopharma-manufacturing/membrane-chromatography-for-bioprocessing/membrane-chromatography-for-bioprocessing.jpg)
Natrix® Q 크로마토그래피 멤브레인
생체 분자 정제를 위해 설계된 고용량 고처리량 강 음이온 교환 멤브레인 크로마토그래피 장치인 Natrix® Q 크로마토그래피 멤브레인은 불활성 거대 다공성 멤브레인 뼈대 구조 안에서 직접 중합된 고밀도 펜던트 4차 암모늄(Q) 결합 그룹이 포함된 다공성 폴리아크릴아미드 하이드로겔입니다. 상호 연결된 다공성 구조와 높은 작용기 밀도로 우수한 처리량과 빠른 유속에서의 초고용량의 로드가 가능하며 다양한 버퍼 조건에서 탁월한 불순물 제거 능력을 유지합니다. Natrix® Q는 어떤 바이오 공정 설계에서도 생산성, 유연성, 경제적 효용, 공정 견고성을 개선합니다.
관련 제품 자료
- Guide: Chromatography Product Selection Guide
Protein A Affinity Chromatography Options
- Guide: Biochromatography Portfolio Guide
Bulk Resin, Membranes and Prepacked Columns
- Guide: Natrix® Q Chromatography Membrane
With a revolutionary three-dimensional macroporous hydrogel structure that provides a high density of binding sites and rapid mass transfer, Natrix® membranes deliver binding capacity that exceeds resin-based columns with fast flow rates.
- Guide: Natrix® Q Chromatography Membrane Best Practices Guide
With an innovative macroporous hydrogel structure that provides a high density of binding sites and rapid mass transfer, Natrix® Q anion exchange (AEX) chromatography membranes deliver higher binding capacities than resin-based columns at fast flow rates typical of traditional membrane adsorbers.
- Data Sheet: Natrix® Q Chromatography Membrane - For single-use, scalable purification
Natrix® chromatography membrane is a high capacity, high throughput strong anion exchange device designed to purify biomolecules.
- Application Note: Comparison of process-related impurity clearance for membrane adsorbers and resin-based chromatography technologies
Strong anion exchange (AEX) chromatography has become an industry standard in polishing steps for monoclonal antibody (MAb) purification.
- Application Note: Robust, Load Independent Viral Clearance in Monoclonal Antibody Purification with Natrix® Q Chromatography Membrane
Anion exchange chromatography is an important flowthrough polishing step for viral clearance of monoclonal antibodies (mAbs).
- Brochure: What's Next: Exploring the Future of Bioprocessing Together
Respondents viewed intensified technologies as mostly single use at the clinical-stage and as mostly hybrid at the commercial scale.