Merck
경구용 고형 제제의 3D 프린팅
3D 프린팅 중인 고형 제형.
혁신적인 기술, 완전히 새로운 가능성 – 3차원(3D) 프린팅은 특히 의약품 생산의 맥락에서 새로운 접근 방식을 가능하게 합니다. 적층 제조라고도 하는 3D 프린팅은 제약 업계의 두 가지 화두인 개인 맞춤형 의약품과 주문형 생산을 목표로 합니다. 실제로 대량 생산에서 벗어나 보다 개인화된 솔루션을 선호하는 새로운 트렌드가 나타나고 있습니다. 그 이유를 들자면, 특히 소아 및 노인 환자와 관련하여 개별 환자의 요구를 충족하는 개선된 치료 옵션에 대한 강력한 요구가 있습니다. 하지만 그뿐만이 아닙니다. 3D 프린팅은 초기 단계에 임상시험 재료를 공급하여 약물 개발 기간을 단축하는 데에도 핵심적인 역할을 할 수 있습니다.
그러나 고도로 디지털화된 이 기술의 잠재력을 최대한 활용하려면 특수 부형제와 더불어 자체 최적화 또는 자동화된 제형 개발을 위한 스마트 응용기술의 통합이 필요합니다.
생산성 및 성능을 향상할 수 있는 방법에 대해 알아보십시오.
당사의 제품군은 시장 출시하기까지의 기간을 단축할 수 있도록 포괄적인 문서가 포함된 Emprove® 프로그램 을 통해 지원됩니다. 해당되는 경우, 당사 제품은 주요 약전을 준수합니다.
생산성 및 성능을 향상할 수 있는 방법에 대해 알아보십시오
보라색 배경에 노란색 격자가 있으며, 고분자 매트릭스를 나타냅니다.
탁월한 용해도 향상 및 안정화
열 안정성이 높은 당사의 Parteck® MXP 폴리비닐 알코올 고분자 제품군은 다양한 적층 제조 공정, 특히 고급 용융 방울 증착과 같은 용융 기반 기술에 최적화되어 있습니다.
노란색 배경 앞에서 파우더와 액체가 분사되는 모습.
메글루민의 두 가지 등급, 다양한 응용분야
유기 염기 메글루민은 API와 함께 염을 형성하는 반대이온으로 사용하거나 API 용해도를 향상시키고 API 안정성을 개선하며 pH 값을 조정하기 위한 기능성 부형제로 사용할 수 있습니다. 등급을 선택하십시오.
유효 성분이 메조다공성 실리카의 표면과 공극에 어떻게 적재되는지 보여주는 모식도 그래프.
배합을 용이하게 하는 가소제
가소제를 사용하여 가공 온도를 낮추고 열에 민감한 API를 쉽게 제형할 수 있습니다.
3D 프린팅 기술에 적합한 가소제 제품군에는 다음이 포함됩니다.
관련 제품 자료
분홍색 사각형 옆으로 단순화된 인체 형태를 표시하고 있는 노트북의 디지털 그림. 전체적인 모습 뒤로 노란색 배경이 있습니다.
경구 약물 전달을 위한 용융 기반 3D 프린팅 기술의 최신 발전 사항
이 웨비나에서는 용융 기반 3D 프린팅의 최신 발전 사항, 개별 기술에 대한 적용 사례, 전용 약물 방출 프로파일 설계를 위한 MED® 3D 프린팅 기술에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
분홍색 사각형 옆으로 단순화된 인체 형태를 표시하고 있는 노트북의 디지털 그림. 전체적인 모습 뒤로 노란색 배경이 있습니다.
제약 3D 프린팅 및 용해성 향상을 위한 새로운 개념의 구상
이번 웨비나에서는 까다로운 경구용 제형의 적층 제조를 위한 새로운 개념을 소개합니다. Aprecia의 상업용 3D 프린팅 플랫폼과 Merck의 최신 용해도 향상 기술을 결합하여 제형 개발자를 위한 새로운 제조 기회를 구상하고 있습니다.
분홍색 사각형 옆으로 단순화된 인체 형태를 표시하고 있는 노트북의 디지털 그림. 전체적인 모습 뒤로 노란색 배경이 있습니다.
개발 가능성 분류 시스템 내에서의 메글루민 사용과 그 이후
불량한 용해도는 오늘날 제형 개발에서 주요 과제입니다. 웨비나에 참여하여 개발 가능성 분류 시스템(DCS)과 메글루민이 이러한 과제 등을 어떻게 지원할 수 있는지 알아보십시오.