Merck
경구 고형 제제의 연속 제조
향상된 용해율 및 활성 물질의 강화된 용해도를 나타내는 용해 중인 정제.
연속 제조(CM)는 제약 정제 생산의 새로운 기술 트렌드로, 제품의 경제성과 품질에 많은 이점을 제공하지만 어려움 또한 존재합니다.
CM 라인의 재료 취급 시에는 우수한 유동성과 일정한 배치 간 품질 등 일정한 공급 성능을 달성하기 위한 특정 부형제 특성이 필요합니다. 최적의 가공 특성을 가진 부형제 또는 CM에 맞춤화된 부형제를 사용하면 제형 성분의 수를 줄일 수 있고 결과적으로 필요한 공급 스테이션의 수를 줄일 수 있습니다. 선택한 CM 공정에 따라 직접타정 재료 또는 트윈 스크류 과립법과 호환되는 재료가 필요할 수 있습니다.
CM에 적합한 고형 제.제 제조 공정에서 우수한 성능을 발휘하도록 최적화된 부형제 포트폴리오는 다음과 같습니다.
  • Parteck® LM 자기 윤활 필러/바인더는 모든 정제 공정에 사용되며 배치 및 연속 제조 공정에 적합합니다.
  • Parteck® M 만니톨은 트윈 스크류 과립법을 포함하여 직접타정법, 습식제립법에 적합합니다.
  • Parteck® ODT 부형제 시스템은 속방성 및 경구 붕해 제형에 사용됩니다.
  • Parteck® SRP 80 부형제는 직접타정법에 사용되며 방출 제형을 제어할 수 있게 합니다.
  • 폴리비닐 알코올 4-88 및 입자 최적화 품질 Parteck® MXP 4-88 고분자는 연속 트윈 스크류 과립법에서 효과적인 바인더로 사용됩니다.
이 모든 것이 시장 진출 속도를 높이기 위한 포괄적인 문서가 포함된 Emprove® 프로그램에서 지원됩니다. 해당되는 경우, 당사 제품은 주요 약전을 준수합니다.
생산성 및 성능을 향상할 수 있는 방법에 대해 알아보십시오.
생산성 및 성능을 향상할 수 있는 방법에 대해 알아보십시오
한 단계로 제공되는 여러 기능을 나타내는 추상적인 의약품 제조 시스템에서 일하는 사람들.
정제용 자기 윤활 필러-바인더 부형제 시스템
연속 및 배치 공정에서 뛰어난 유동 특성, 일관된 용량, 견고하고 일정한 혼합 시간을 제공합니다. 서로 다른 API 용량과 윤활 요구 사항을 대상으로 하는 두 가지 등급이 있습니다.
분홍색과 보라색으로 배색된 우산이 보라색 분자를 비로부터 보호합니다.
모든 타정 기술을 위한 고급 만니톨
입자가 최적화된 만니톨로 우수한 타정 성능과 빠른 방출을 제공합니다. 직접타정법, 습식제립법, 롤러 압축 그리고 트윈 스크류 과립법과 같은 CM 접근법에서 특정 요구 사항을 충족하는 두 가지 등급이 제공됩니다.
노란색 배경에 보라색과 분홍색으로 된 스톱워치를 들고 있는 손.
ODT용 직접타정법 부형제
그 어느 때보다 비용 효율적으로 최고 품질의 속효성 정제를 생산하십시오. 직접타정법 및 연속 제조의 우수한 성능과 결합한 견고한 정제, 빠른 붕해, 뛰어난 식감.
시계와 노란색 알약이 제형의 정의된 방출 시간을 나타냅니다.
서방형 고형 제형
당사의 기능성 폴리비닐알코올(PVA) 기반 부형제를 사용한 안정적이고 지속 가능한 약물 전달: 직접타정법에 적합하고 과량 방출 위험이 적으며 연속 제조에 이상적인 강력한 배치 간 일관성을 제공합니다.
관련 제품 자료
관련 웨비나
분홍색 사각형 옆으로 단순화된 인체 형태를 표시하고 있는 노트북의 디지털 그림. 전체적인 모습 뒤로 노란색 배경이 있습니다.
연속 제조: 문제 및 답변
이 웨비나에서는 부형제와 관련된 연속 제조의 주요 문제와 이를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.
분홍색 사각형 옆으로 단순화된 인체 형태를 표시하고 있는 노트북의 디지털 그림. 전체적인 모습 뒤로 노란색 배경이 있습니다.
고형 제제로 연속 제조: 새로운 기술의 기회를 활용하는 방법
이 웨비나에서는 연속 제조의 까다로운 문제와 그 이점, 부형제를 사용하여 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.