Merck
점도 감소 플랫폼
공기 중에서 물방울과 함께 역동적으로 튀어 오르는 물이 푸른 빛을 받아 고요하고 우아한 장면을 만들어 내고 있습니다.
의도된 투여 요법을 수행하는 경우 종종 고농축 단백질 제제가 필요할 수 있는데, 이러한 제제는 피하 투여 또는 용량에 제한이 있는 다른 투여 경로에서 너무 점성이 높을 수 있습니다. 단일 보조물질로 점도를 감소시키는 것은 단백질 안정성에 영향을 미칠 수 있거나 효과가 미비할 수 있지만, 자사의 플랫폼은 점도 감소제 조합을 특징으로 하며, 다양한 생산 및 최종 제제 이점을 제공합니다.
제품
관련성에 따라 정렬
1-2 보기/2 결과
보기 변경
1-2 보기/2 결과
비교
제품 번호
제품명
제품 설명
가격
2개 결과 중 1-2페이지를 보셨습니다.
페이지 1 의 1
1 중 1 페이지
생물제제의 피하 주사 요법 가능
점도 감소 플랫폼을 통해 고농축 단백질 생물제제의 피하 주사 요법이 가능해져 농도를 증가시키고 다운스트림 공정을 개선할 수 있습니다.
자사의 제품은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
  • 고유의 새로운 보조물질 조합으로 목표 농도를 가능하게 합니다. 상업용 라이선스가 제공됩니다.
  • 임상 개발 및 상품화를 지원하기 위해 Emprove® Expert 품질의 첨가제를 상업적으로 공급
  • 타겟 단백질에 적합한 솔루션 선택을 지원하는 애플리케이션에 대한 노하우
단백질용 스크리닝 지원
점도 감소 플랫폼은 아미노산 성분(L-Arginine, L-Phenylalanine, L-Ornithine monohydrochloride)과 음이온 성분(Benzenesulfonic acid, Pyridoxine hydrochloride, Thiamine phosphoric acid ester chloride dihydrate)인 두 가지 작용기로부터 여섯 개의 부형제로 구성됩니다. 이 두 성분은 상승효과로 작용할 수 있으므로, 단일 부형제와 비교할 때 많은 경우 더 뛰어난 점도 감소를 이끌어내면서도 단백질 안정성이 유지됩니다.
여섯 개의 부형제는 최대 9가지 기능 결합에서 조합될 수 있습니다. 모든 단백질이 각기 다르기 때문에, 가장 유망한 조합을 찾기 위해 검사하는 것이 중요합니다.
아래는 가장 유망한 조합을 찾도록 플랫폼을 검사하기 위해 제공되는 옵션입니다.
흰색을 배경으로 하여, 라벨이 붙은 실험실 화학물질 병 6개가 모여 있습니다.
귀하의 자체 스크리닝(무료)
  • 검사 키트
  • 사용자 안내서
  • 기술 자문
상단의 탭, 입력 필드, 오른쪽의 그래프를 포함하여 다양한 요소가 포함된 사용자 인터페이스의 스크린샷
부형제 파인더(무료)
요청에 따라 접근 가능한 웹 애플리케이션인 부형제 파인더로 자체 스크리닝에 소요되는 재료와 시간을 절약하십시오.
  • 최적의 솔루션을 찾기 위해 필요한 실험을 최소화하십시오
  • 기계 학습 기반 모델
  • 단백질 염기서열 또는 구조에 대해 입력할 필요 없음  
실험실 환경에서 하얀색 실험실 가운을 입고 서 있는 두 사람
실현 가능성 검사 서비스(유료 서비스)
점도 문제가 있지만 플랫폼을 검사할 리소스가 없습니까? 실현 가능성 검사 서비스를 통해 다음의 내용을 지원합니다.
  • 타겟 단백질로 플랫폼 스크리닝
  • 가장 유망한 조합 탐색 지원
  • 단백질 안정성을 유지하면서 목표 농도를 달성하기 위해 최대한의 점도 감소
점도 감소 플랫폼의 장점:
  • 시너지적인 보조물질 조합을 통한 효율적인 점도 감소
  • 귀하의 단백질에 적합한 해결책과 함께 플랫폼의 유연성
  • 단백질 안정성 유지
  • 명확한 안전성 프로필(요청 시 이전의 비경구 투여 및 독성 평가 제공)
  • 경쟁력 있는 차별화를 위한 지적 재산권(IP) 보호
결과: 단백질 기반 치료제의 피하 투여로 환자 순응도가 개선되고 입원을 예방.
관련 제품 자료
2 중 1 페이지
외부 자료
Pharma’s Almanac: 새로운 부형제 조합으로 안정적인 고점도 주사 가능 완제의약품 가능
점도와 주입 가능한 약물에 관한 최근의 이슈 및 점도가 과거에 비해 더 큰 관심사가 된 이유와 핵심 한계를 극복하려는 접근법
Pharma's Almanac: 부형제 플랫폼 및 실현 가능성 검사 서비스로 점도 감소
현재 점도 제형 문제에 대해, 점도 감소 플랫폼의 적용 및 실현 가능성 검사 서비스의 이점
의약품 제조자: 고농도 단백질 치료제 및 그 점도
고농도 단백질 치료제 및 그 점도에 대한 머크 과학자들의 연구 그리고 이 솔루션이 환자 및 그들의 의약품에 의미하는 것
부형제 파인더에 액세스
점도 감소 플랫폼. 자체적인 단백질 제제를 만드십시오.