SYNTHIA™ 역합성 소프트웨어
연구 및 경로 발견 속도를 몇 주에서 몇 분으로 단축하십시오
SYNTHIA™ 역합성 소프트웨어를 사용하면 신규 및 공개된 표적 분자뿐 아니라 전체 표적 라이브러리에 대한 새로운 경로를 신속하게 발견할 수 있습니다.
SYNTHIA™ 소프트웨어 플랫폼은 검증된 화학적 변환을 기반으로 생성한 전문가 코딩 규칙을 사용하여 합성 경로를 구성합니다. SYNTHIA™의 주요 발전 내용 중 하나는 검색 매개변수를 쉽게 사용자 정의하여 반응이나 시약, 분자 등급을 제거하거나 촉진할 수 있다는 점입니다. 구백만 개가 넘는 시판용 출발 물질과 구성 단위 카탈로그를 보유한 SYNTHIA™는 Sigma-Aldrich® 온라인 매장을 통해 실시간으로 현지 가격과 재고에 직접 액세스할 수 있습니다.
무엇이 가능할 지에 대한 상상에서 어떤 가능성이 있을지에 대한 검사로 빠르게 전환하십시오
이 벤치 검증 역합성 계획 소프트웨어를 통해, 표적 분자의 경로를 귀하의 필요에 따라 성공적으로 설계하고 계획해 보십시오.
- 수행할 역합성 분석 유형, 그리고 알려진 화합물과 알려지지 않은 화합물을 망라하는 표적 분자를 선택하십시오.
- 검색 패러미터 맞춤화: 가격 하한선, 보호 그룹 환경설정, 스코어링 함수, 중지 조건을 비롯한 다양한 옵션을 설정해 보십시오.
- 상업적으로 이용 가능한 동시에 알려져 있는 출발 물질과 가격 정보 직접 연결하고/연결하거나 귀하의 고객 인벤토리와 통합해 보십시오(특허 출원 중).
- 상세 분자 구조 또는 그래프를 표시하여 맞춤형 경로를 쉽게 필터링, 정렬, 비교 및 분석하고 화학적 표적에 도달할 수 있는, 가장 비용 효율적인 경로를 탐색해 보십시오.
SYNTHIA™ 역합성 소프트웨어
수백 개의 경로를 빠르고 효율적으로 스캔 후 지원
필요에 따라 가장 적합한 옵션을 식별합니다.
목표 분자에 대한 가장 비용 효율적인 경로를
최첨단 시각화 및 필터링 옵션을 통해 탐색하십시오.
검색 매개변수를 쉽게 맞춤화하여
반응, 시약, 분자 등급을 제거하거나 촉진할 수 있습니다.
알려지지 않은 독특하고 혁신적인 합성물을 살펴보고
원하는 분자를 만들 수 있습니다.
합성을 위해 상업적으로 이용 가능한 출발 물질 목록을 쉽게 생성할 수 있습니다.
SYNTHIA™ 역합성 소프트웨어 자세히 알아보기
SYNTHIA™ 역합성 소프트웨어가 전문성을 향상하고, 시간을 절약하며, 합성 비용을 절감하는 방법을 경험해 보세요.
당사는 맞춤화 가능한 라이선스 패키지와 포괄적인 서비스 지원을 제공합니다. 자세한 내용은 지금 문의 하십시오.
기술 응용분야 노트
- /deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/292/915/synthia-synple-app-note-part1-an13135en-ms.pdf
- /deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/154/633/synthia-synple-app-note-part2-an13135en-ms.pdf
- /deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/141/564/synthia-green-chemistry-app-note-an13630en-ms.pdf
검증된 공개 외부 학술 논문
SYNTHIA™는 역합성 설계 소프트웨어의 성공적인 실험실 검증에서 합성 단계를 줄이고, 수율을 높이며, 알려진 표적과 신규 표적 모두에 대해 비용을 절감하는 강력하고 신뢰할 수 있는 경로를 발견했습니다.
관련 제품 자료
- /deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/634/034/synthia-brochure-br13149en-ms.pdf
- /deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/385/168/synthia-api-ad13158en-ms.pdf
- /deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/271/810/synthia-lite-fl12909en-ms.pdf
- /deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/313/417/synthia-big-picture-lab-manager-fl12659en-ms.pdf
스크린샷
관련 동영상
SYNTHIA™ 공유 경로 라이브러리