Merck
Organotin Reagents
알릴트리페닐스탄난, 디부틸틴 말레에이트 및 트리부틸틴 클로라이드를 특징으로 하는 자사의 유기주석 화합물 포트폴리오 샘플
유기주석 시약은 고도로 복잡한 천연 화합물을 합성하고 새로운 화학 구조 및 많은 사람에게 알려진 결합 형성을 생성하기 위한 탐구에서 유기 합성을 진행하기 위해 중추적입니다.  스탄난으로도 알려진 유기주석 화합물은 하나 이상의 주석-탄소 결합을 가지고 있으며 팔라듐 촉매 교차 커플링 반응에서 신톤으로 빈번히 활용됩니다. 1977년 스틸(Stille)이 처음 보고한 이래 다양한 유기주석 시약 애플리케이션이 천연 제품 및 약물 발견을 위해 기타 소분자 합성을 위한 새로운 탄소-탄소(C-C) 결합 형성에서 일상이 되고 있습니다.   
유기주석 화학은 유기금속 화학에서 지속적으로 활발한 연구 분야이며 광범위한 약리학, 농화학 및 중합 애플리케이션을 가지고 있습니다. 자사의 유기주석 시약은 스틸 커플링 전구체 생성을 위해 사용되어 보다 복잡한 커플링 파트너 및 탈할로겐화 반응을 얻어 후기 단계 합성 순서에서 탄화수소를 제공합니다. 
자세히 알아보기
제품
관련성에 따라 정렬
1-20 보기/73 결과
보기 변경
1-20 보기/73 결과
비교
제품 번호
제품명
제품 설명
가격
73개 결과 중 1-20페이지를 보셨습니다.
페이지 1 의 4
4 중 1 페이지
자사의 광범위한 유기주석 화합물 포트폴리오는 다음을 포함합니다.
  • 유기주석 할로겐화물
  • 유기주석 수소화물
  • 유기주석 산화물 및 수산화물
  • 초배위 스타난
  • 트리오가노틴 염류
자사는 교차 커플링 반응 및 새로운 결합 형성 방법론 발견을 촉진하기 위해 기타 유기금속 시약을 제공합니다. 이러한 시약을 보려면, 유기리튬, 유기아연, 유기알루미늄 및 유기실리콘 시약 페이지를 방문하십시오.