Merck
Organoaluminum Reagents
유기알루미늄 시약은 유기 합성 및 신기술 개발을 위한 강력한 도구이며 많은 사람에게 알려진 결합 형성에서 중요한 역할을 합니다. 
애플리케이션 선택: 
  • 일부 유기알루미늄 시약은 카보닐 화합물과 반응하여 해당하는 알렌 알코올 또는 호모프로파길 알코올을 제공합니다.
  • 유기알루미늄 시약은 알케닐 사이클로프로페인 말론산의 구리 촉매 동역학적 분해능에 참여할 수 있습니다.
  • 양이온성 유기알루미늄 화합물은 잠재적인 하이드로아민화 촉매입니다.
  • 또한, 유기알루미늄 시약은 상업적 이용 가능성과 카보알루미늄화 반응에서의 애플리케이션 증거로 인해 비대칭 접합체 첨가 반응에도 사용됩니다.
다양한 유기알루미늄 시약이 공기 및 수분 모두에 대해 높은 민감도를 나타내므로, 자사는 Sure/Seal 병을 사용한 최고 품질 포장을 제공하여 이러한 시약의 수명을 연장시킵니다. 보다 작은 크기의 병은 시약 용량을 소모하기 위해 더 적은 수의 바늘 삽입이 필요합니다. 따라서, 자사의 많은 유기금속 시약도 보다 불안정한 시약의 낭비 및 분해를 줄이기 위해 독점적인 25mL Sure/Seal 포장으로 전환되고 있습니다.
자사의 유기알루미늄 시약이 어떻게 귀하의 교차 커플링 반응을 가능하게 하고 새로운 결합 형성 방법론 발견을 촉진할 수 있는지 알아보십시오. 또한, 자사는 모든 유기금속 애플리케이션을 위한 유기아연 시약 및 유기실리콘 시약을 제공합니다.