광촉매반응
광산화환원 촉매반응 또는 일종의 가시광선 광산화환원 촉매반응은 유기 합성에서 강력한 도구로 도입되어 라디칼 화학과 광화학 분야의 초기 선구자들이 이루어낸 기반 위에 형성되었습니다. 광산화환원 화학은 개방형 쉘 경로를 통해 새로운 결합을 구축하며 화학적 공간의 신규 영역으로 가는 복합성 제품의 빠른 조립을 촉진합니다.1-7가시광선의 존재 하에, 광촉매제는 교차-커플링(Cross-coupling), C-H 기능화, 알켄 및 아렌 기능화 그리고 트리플루오로메틸화와 같은 합성 변환을 통해 전체적으로 새로운, 이전에는 이용할 수 없었던 결합 형성에 대한 기회를 제공합니다.
광촉매반응의 강력한 특성은 온화한 반응 하에서 개방형 쉘 종을 재활성화하는 기회를 제공하는 단일 전자 전이 경로를 통해 쉽게 이용할 수 있는, 간단한 시작 물질을 활성화하는 능력에서 부분적으로 발생합니다. 생성되면, 이와 같은 고유한 개방형 쉘 종은 여러 다양한 라디칼 포획/약화(quenching) 사례에 관련되어 궁극적으로 고가치 제품을 전달합니다.
광촉매반응은 학술 연구 단체, 산업 화학자 및 학술-산업 협력체에 의해 성공적으로 활용되어 왔습니다. 이러한 노력은 혁신적인 기법, 신규 합성 분절을 생산했고 광산화환원 경로의 기계적 이해를 향상했습니다. 광산화환원 촉매반응에 대한 자세한 내용을 위해 유용한 사용자 안내서가 제작되었습니다. 사용자 안내서
관련 기술 문서
- The application of radical chemistry towards organic synthesis is well-developed and wide-reaching, though often hampered by a dependence on toxic radical initiators.
- Synthetic chemists’ interest in photocatalysis has grown dramatically over the last decade, with an increasing number of leading research groups contributing innovative new methods and applications for utilizing visible light in organic synthesis.
- Csp2- and Csp-hybridized coupling reactions are established catalytic approaches. However, multi-step Csp3- and Csp2-coupling reactions of boronic acids and related derivatives are still limited by ineffective two-electron transmetalation reactions.
- While Markovnikov alkene reactivity is very well developed and utilized commonly in the synthesis of commodity and research chemicals, catalytic access to the anti-Markovnikov-selective adducts is a much less-developed endeavor.
- 모두 보기 (9)
관련 프로토콜
- Materials and procedure Step-by-Step Guide for Photocatalysis High-Throughput Reaction Screening Kit
- 모두 보기 (1)
더 많은 아티클 & 프로토콜을 찾아보세요.
참고문헌
1.
Prier CK, Rankic DA, MacMillan DWC. 2013. Visible Light Photoredox Catalysis with Transition Metal Complexes: Applications in Organic Synthesis. Chem. Rev.. 113(7):5322-5363. https://doi.org/10.1021/cr300503r
2.
Fukuzumi S, Ohkubo K. Organic synthetic transformations using organic dyes as photoredox catalysts. Org. Biomol. Chem.. 12(32):6059-6071. https://doi.org/10.1039/c4ob00843j
3.
Shaw MH, Twilton J, MacMillan DWC. 2016. Photoredox Catalysis in Organic Chemistry. J. Org. Chem.. 81(16):6898-6926. https://doi.org/10.1021/acs.joc.6b01449
4.
Romero NA, Nicewicz DA. 2016. Organic Photoredox Catalysis. Chem. Rev.. 116(17):10075-10166. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00057
5.
Skubi KL, Blum TR, Yoon TP. 2016. Dual Catalysis Strategies in Photochemical Synthesis. Chem. Rev.. 116(17):10035-10074. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00018
6.
Poplata S, Tröster A, Zou Y, Bach T. 2016. Recent Advances in the Synthesis of Cyclobutanes by Olefin [2+2] Photocycloaddition Reactions. Chem. Rev.. 116(17):9748-9815. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.5b00723
7.
Kärkäs MD, Porco JA, Stephenson CRJ. 2016. Photochemical Approaches to Complex Chemotypes: Applications in Natural Product Synthesis. Chem. Rev.. 116(17):9683-9747. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.5b00760