Merck
올레핀(Olefin) 복분해 반응
자사는 끊임없이 확장되고 항상 혁신적인 올레핀 복분해 반응 제품 포트폴리오를 통해 새로운 한계에 도달할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 자사는 이러한 목표를 가지고 유미코아(Umicore) PMC와 제휴하여 화학 합성을 위한 탁월한 범위의 올레핀 복분해 반응 촉매를 제공합니다. 자사의 독점적인 협업으로 귀하가 유미코아 Grubbs Catalyst® 기술 뿐만 아니라, 이의 개발 전문 지식에 직접 접근 가능하게 합니다. 밀리그램부터 수 킬로그램까지 용량의 신속하고 신뢰할 수 있는 공급을, 최고의 가치로, 유미코아 라이선스 권한을 포함하여 누릴 수 있습니다. 또한, 노벨상 수상자 로버트 그럽스가 지원하는 전담 기술 지도의 유익성을 얻으실 수 있습니다.  
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
엄선한 최고의 복분해 반응 사례
  • 농축 고려: 교차 복분해 반응을 농축하고 거대고리화 반응을 희석합니다.
  • 산소 제거: 그럽스 촉매 첨가 전에 불활성 가스를 사용한 탈기 반응은 촉매 수명과 효율성을 증진시킬 수 있습니다. 반응 중 탈기는 에틸렌이 생성되는 복분해 반응으로부터 에틸렌을 효율적으로 제거하는 추가 이점을 가집니다.
  • 용매 선택: 용해도를 고려하고 가능하면 사이클로헥세인, 톨루엔 또는 디클로로메탄과 같은 비배위 용매를 사용하십시오.
  • 복분해 반응 계획 및 문제 해결을 위한 보다 많은 제안을 위해 Metathesis Application Guide를 살펴보십시오.
Grubbs Catalyst® 기술을 간편하게 이용
Grubbs Catalyst® 기술에 대한 비교할 수 없는 이용성을 누리고 독점 파트너십의 많은 이점을 경험하십시오.
  • 밀리그램부터 수 킬로그램까지 용량의 안전한 복분해 반응 촉매 공급망
  • R&D 수량의 신속한 납품
  • 노벨상 수상자 로버트 그럽스가 지원하는 기술 전문 지식을 이용
  • 기재된 제품 가격에 포함된 유미코아 라이선스 권한