Organosilicon Reagents
자사의 유기실리콘 및 관련 실리콘 시약은 많은 실용적인 합성 애플리케이션 뿐만 아니라, 접착제, 실란트, 자동차 윤활제, 컴퓨터 칩 및 드라이 클리닝 용매에서 피부 관리 제품, 소분자 약물 및 콘텍트 렌즈과 같은 건강 관리 제품에 이르는 제조 애플리케이션 또한 구비하고 있습니다.
유기 금속 시약과 유기 할로겐화물의 전이 금속 촉매 교차 결합에 내재된 단점으로 인해 유기실리콘 시약이 적절한 대안으로 등장했습니다. 유기실란 화합물의 낮은 독성, 높은 화학적 안정성 및 낮은 분자량은 유기 할로겐화물 및 유사 할로겐화물과의 교차 커플링에서 친핵성 파트너로 사용하기에 이상적입니다. 유기실란의 팔라듐 촉매 교차 커플링을 통한 새로운 C–C 결합의 구성 조건은 온순하지만 원하는 교차 커플링 제품의 높은 수율을 제공하기 위해 친핵성 촉진제가 필요합니다. 교차 커플링 반응의 부산물은 폴리실록산으로 크로마토그래피(실리카겔 또는 역상) 또는 증류와 같은 기존 방법으로 쉽게 제거할 수 있습니다. 자사는 팔라듐 촉매 교차 커플링 반응을 위한 매우 만족할 만한 커플링 파트너인 다양한 실리콘 화합물을 제공하여 귀하의 성공이 보다 가깝게 느껴지도록 한 것을 자랑스럽게 생각합니다.
관련 제품 자료
디실란
디실란은 비정질 실리콘의 화학기상증착법을 통해 광전지 기기(예를 들어, 실리콘 웨이퍼, 박막 트랜지스터, 태양 전지)의 제조에 널리 사용되며, 이는 열분해 디실란의 증착 생성물입니다. 또한, 디실란은 교질 입자 촉매 조건 하에서 알릴 카보네이트와의 실릴 친핵성 치환 반응을 통해 알릴실란의 합성에 사용됩니다. H2O 기반 배지에서 반응 조건의 온순성으로 단일공정(One-Pot) 합성 서열에서 애플리케이션을 허용합니다.
Silanols
실리콘 화합물의 Pd 촉매 교차 커플링은 다음과 같은 일반적으로 알려진 방법에 대한 적합한 대안으로 빠르게 수용되고 있습니다. 다음: 실라놀을 빈번히 사용하는 스틸(Stille), 쿠마다(Mg), 스즈키(B) 및 네기시(Zn) 교차 커플링. 불화화물 활성 공급원이 존재하는 경우, 알케닐(디메틸)실라놀은 아릴 및 알케닐 할로겐화물과 쉽게 반응하여 결합된 부가물을 매우 우수한 수율로 제공합니다. 대안적으로, Pd 촉매 교차 커플링은 친핵성 실라놀레이트의 in situ 생성을 위해 TMSOK를 사용하여 염기성 활성화 하에서 수행될 수도 있습니다. 염기성 활성화 하에서 교차 커플링 수행의 유용성은 불소에 민감한 실릴 보호기의 존재 하에서 반응을 수행하는 능력에 있습니다. 알키닐실라놀은 유사한 조건에서 활성 커플링 파트너이기도 합니다.
Silazanes
실라잔은 클로로실란의 가암모니아 분해 또는 아미노 분해에 의해 제조된 하이브리드 유기–무기 재료족입니다. 다양한 실라잔 및 실라잔 폴리머가 실리콘 탄질화물 세라믹, 코팅, 표면 개질제 그리고 실리콘 고무 첨가제의 전구체로 합성 및 연구되었습니다. SiAN 결합의 반응성을 사용하여 미량의 수분 또는 SiAOH기를 제거하여 폴리실록산 사슬의 재배열 분해를 효과적으로 억제하며, 따라서 실리콘 고무의 열안정성을 향상시킵니다. 또한, 실라잔은 유기 중간체를 변형하여 화학 처리 반응을 가능하거나 보다 효율적으로 만들고, 실리콘 화학 물질이 완제품에 결합하여 제품의 물리적 특성을 변형합니다.
Silicates
실리케이트 대부분은 재료 과학 및 공학에서 광범위하게 사용되는 산화물입니다. 도핑된 실리케이트는 재료에 특수한 특성을 부여합니다. 이러한 제품은 생명공학에서 활용되는 건교체 및 실리카졸-겔 합성과 육각형 메조다공성 실리카 층의 형성, H+-마가디트 인터칼레이션(intercalation)과 혼합 금속 생체활성 유리 및 기타 생체활성 물질 연구에 적용할 수 있습니다.
Siloxanes
금속교환 시약으로서의 실리콘 화합물 용도는 주로 많은 반응 조건에서 무독성 부산물 형성과 시약 안정성으로 인해 인기있는 스틸(Stille) 및 스즈키(Suzuki) 커플링 반응에 대한 실행 가능한 대안으로 많은 주목을 받았습니다. 실리콘 기반 커플링 반응은 팔라듐 또는 로듐 촉매의 존재 하에 아릴, 헤테로아릴 또는 알케닐 할로겐화물 및 알콕시실란을 사용하여 수행할 수 있습니다. 사용 가능한 다양한 실리콘 화합물 유형 중에서 알콕시실란이 커플링 반응에 가장 효과적입니다. 트리알콕시실란은 중요한 실릴화제이며 표준 용액 증착 조건 하에서 기질의 변형을 통한 표면 기능화에 광범위하게 사용됩니다. 스틸 및 스즈키 커플링에 대한 실용적인 대안으로서, 트리알콕시실란을 카보닐 화합물에 로듐 촉매 첨가하는 것이 실현 가능한 대안입니다.