교차 커플링 촉매
교차 커플링 반응은 전이 금속으로 촉매가 된 합성 변형이며 단순한 분자로부터 복잡한 구조를 형성하기 위해 폭넓게 활용됩니다. C-O, C-N 및 C-S 결합을 형성하기 위해 사용되나, 이들은 매우 중요한 탄소-탄소 결합 형성 반응입니다.
수많은 연구 그룹이 새로운 금속 착체 및 리간드를 개발하고, 이러한 변형의 범위를 확장하여 보다 복잡한 분자를 형성합니다. 두드러지게 중요한 반응들 중 몇몇을 들자면 스즈키-미야우라(Suzuki-Miyaura) 반응, 네기시(Negishi) 커플링, 헥(Heck) 반응, 쿠마다(Kumada) 커플링, 스틸(Stille) 교차 커플링, 소노가시라(Sonogashira) 커플링 및 버치왈드-하트윅(BuchwaldHartwig) 아민화 반응이 있습니다. 또한, 과학자들은 높은 수율 및 낮은 촉매 부하로 이러한 반응을 촉진할 수 있는 새로운 전이 금속 복합체를 개발하였습니다. 이러한 기술 중 몇몇은 이러한 반응을 높은 활성과 높은 회전 회수로 온순 반응 조건 하에서 수행할 수 있습니다. 이러한 전이 금속 촉매 중 몇몇은 산업으로 성공적으로 전환되어, 톤 규모의 교차 커플링 반응을 촉진합니다.
자사는 폭넓은 교차 커플링 촉매 포트폴리오를 통해 귀하의 모든 필요를 지원하기 위해 헌신합니다.
Products
MPHOS: 조정 가능한 리간드 스캐폴드
MPhos는 다양한 교차 커플링 반응에 사용될 수 있는 새로운 비대칭형 비스포스피노 페로센 리간드입니다. 이 리간드 스캐폴드는 크기가 큰 디(1-아다만틸)포스피노 모티브와 조정 가능한 두 번째 포스핀을 포함합니다. 활용되고 있는 응용분야로는 여러 ‘약물과 유사한’ 분자를 포함한 폭넓은 기질 범위에 적용될 수 있는 다양한 종류의 Csp2-Csp3 커플링(즉, 무라하시-페링가(Murahashi−Feringa)(Li), 쿠마다-코리우(Kumada−Corriu)(Mg), 네기시(Negishi)(Zn) 및 스즈키-미야우라(Suzuki−Miyaura)(B))이 있습니다. 여기에서 자세한 내용을 확인하십시오.
Palladium Catalysts
팔라듐 촉매는 반응 조건(온도, 용매, 리간드, 염기 및 기타 첨가제)을 미세 조정할 수 있기 때문에 매우 다양하게 사용됩니다. 또한, 팔라듐 촉매는 다양한 작용기에 대해 매우 높은 내성을 가지며 종종 우수한 입체특이성 및 위치특이성을 제공하고, 보호기가 필요하지 않습니다. 자사는 광범위한 균일 및 불균일 팔라듐 촉매 포트폴리오를 제공합니다.
Nickel Catalysts
자사는 교차 커플링 반응에 사용할 수 있는 다양하고 높은 순도의 니켈 촉매를 제공합니다. 이러한 니켈 촉매는 니켈(0), 니켈(II), 니켈(III) 및 니켈(IV)의 광범위한 산화 상태에 걸쳐 있습니다. 즉시 구매 가능한 Ni 촉매로는 알루미늄 니켈(Al Ni) 합금, 암모늄 니켈 수화물, Ni COD, Ni 할로겐화물(염화물, 브롬화물, 불화물 및 요오드화물), Ni 사이클로펜타디에닐, 니켈 금속, 니켈 아세틸아세토네이트(nickel acas) 및 레이니(Raney) 니켈 촉매가 있습니다.
관련 제품 리소스