Merck
Organolithium Reagents
Sure/Seal 포장을 사용한 유기리튬 제품
리튬화 화학은 슐렌크(Schlenk) 및 홀츠(Holtz)가 발견한 이래 현대 산업 합성에서 잘 정립된 기술이 되었습니다. 유기리튬 시약은 화학에서 미지의 영역을 탐색하기 위해 고도로 복잡한 천연물을 합성하고 새로운 화학 구조를 얻으려는 요구와 함께 알려진 결합 형성(예시: 친핵성 첨가 및 치환)을 형성하고 유기 합성에서 새로운 기술을 개발하는 위한 필수 요소가 되었습니다. 
강염기 및 친핵체인 유기리튬 화합물은 유기 합성에서 핵심 중간체 및 강력한 시약으로서 두드러진 중요성을 얻었습니다. 
자세히 알아보기
애플리케이션 선택:
  • 유기리튬 시약은 교차 커플링 반응에 자주 이용됩니다.
  • 부틸리튬 이성질체인 n-부틸리튬, 카이랄 sec-부틸리튬 및 t-부틸리튬은 유기 합성에서 각각 중합 개시제, sec-부틸 탄소음이온 공급원 및 그리나르 반응의 강염기로서 광범위하게 사용됩니다.
  • 고도로 입체화학적으로 풍부한 유기리튬 화합물은 입체선택적 합성에서 다용도이며 인기 있는 합성 중간체입니다.
유기리튬 시약이 공기 및 수분 모두에 대해 높은 민감도를 나타내므로, 자사는 Sure/Seal™ 병을 사용한 최고 품질 포장을 제공하여 이러한 시약의 수명을 연장시킵니다. 보다 작은 크기의 병은 시약 용량을 소모하기 위해 더 적은 수의 바늘 삽입이 필요합니다. 따라서, 자사의 많은 유기금속 시약도 보다 불안정한 시약의 낭비 및 분해를 줄이기 위해 독점적인 25mL Sure/Seal™ 포장으로 전환되고 있습니다.
자사의 유기리튬 시약이 귀하의 과학적 발견에서 어떤 차이를 만드는지 탐색하십시오.