뒤로
4-Hydroxybutyl acrylate
Linear Formula:
H
2
C=CHCO
2
(CH
2
)
4
OH
CAS Number:
2478-10-6
Molecular Weight:
144.17
EC 번호:
219-606-3
Products
제품 카테고리
building blocks (1)
브랜드
Sigma-Aldrich (1)
끓는점(°C)
화학식량
순도
마쿠시(Markush) 등급
마쿠시(Markush) 그룹
모노머 유형
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
275573
4-Hydroxybutyl acrylate,
90%, contains 50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 300 ppm hydroquinone as inhibitor