뒤로
Aquivion
®
D79-25BS
동의어:
Aquivion
®
SO
3
H-form
Linear Formula:
(C
4
HF
7
O
4
S .C
2
F
4
)
x
Products
브랜드
Sigma-Aldrich (1)
지속 가능성
특징
물리적 형태
화학적 조성
품질 수준
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
802565
Aquivion
®
D79-25BS,
liquid, dispersion, 25% in water, PFSA eq. wt. 790 g/mole SO
3
H, contains CF
3
polymer chain ends as stabilizer