뒤로
β-Cyclodextrin
동의어:
Caraway, Cycloheptaamylose, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin, β-Cyclodextrin
실험식(Hill 표기법):
C
42
H
70
O
35
CAS Number:
7585-39-9
Molecular Weight:
1134.98
EC 번호:
231-493-2
Products
배송
오늘 출고 (3)
제품 카테고리
building blocks (2)
carbohydrates (2)
aroma chemicals (1)
media supplements (1)
브랜드
Millipore (1)
Sigma-Aldrich (5)
생물학적 소스
색상
화학식량
녹는점(°C)
pH 값
물리적 형태
Product Line
순도
품질 수준
작용기
Application
마쿠시(Markush) 등급
마쿠시(Markush) 그룹
감각수용성 등급
무균
Technique
제품 필터
Showing 1-6 of 6
비교
제품 번호
설명
가격
C4767
β-Cyclodextrin,
≥97%
확장
가격 보기
C4805
β-Cyclodextrin,
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
확장
가격 보기
W402826
β-Cyclodextrin,
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
확장
가격 보기
779105
β-Cyclodextrin,
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥95.0% (HPLC)
확장
가격 보기
239760
β-Cyclodextrin,
Homogeneous cyclic α1,4-linked D-glucopyranose units in a seven-member ring. Forms clathrates. Suitable for use with dansyl chloride to form water-soluble complexes for fluorescent labeling of proteins.
확장
가격 보기
779334
β-Cyclodextrin,
Produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Life Science, ≥98.0% (HPLC)