뒤로
Benzaldehyde-DNPH solution
동의어:
Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone solution
CAS Number:
1157-84-2
Products
브랜드
Supelco (1)
Product Line
형식
품질 수준
Application
포장 단위
참조 재료 유형
특별 등급
certified reference material (1)
Technique
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
CRM47343
Benzaldehyde-DNPH solution,
certified reference material, 100 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), ampule of 1 mL