뒤로
BPE-DNPH solid phase extraction (SPE) Cartridge
EC 번호:
231-545-4
Products
브랜드
Supelco (2)
소속 기관
화학적 조성
용적(ml)
품질 수준
Application
Technique
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
54279-U
BPE-DNPH solid phase extraction (SPE) Cartridge,
volume 3 mL, bed B 270 mg (DNPH-coated silica), bed A 130 mg (2-BPE coated silica), pkg of 50 ea
확장
가격 보기
54278-U
BPE-DNPH solid phase extraction (SPE) Cartridge,
bed B 270 mg (DNPH-coated silica), bed A 130 mg (2-BPE coated silica), volume 3 mL, pkg of 10 ea