뒤로
Carboxen
®
572 for Tobacco Smoke
동의어:
ORBO
™
Rezorian Cartridge
Products
배송
오늘 출고 (1)
브랜드
Supelco (1)
Product Line
화학적 조성
품질 수준
Application
포장 단위
Technique
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
54294-U
Carboxen
®
572 for Tobacco Smoke,
Adsorbent Bed Wt: 300 mg, cartridge size 3 mL, pkg of 50 ea