뒤로
Empty Glass GC Column, for Agilent
®
5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (Configuration "A")
Products
제품 카테고리
columns (4)
브랜드
Supelco (4)
컬럼 유형
ID (mm)
길이(m)
호환성
품질 수준
컬럼 재질
Technique
제품 필터
Showing 1-4 of 4
비교
제품 번호
설명
가격
21681
Empty Glass GC Column, for Agilent
®
5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (Configuration "A"),
L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 4.0 mm
확장
가격 보기
21641
Empty Glass GC Column, for Agilent
®
5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (Configuration "A"),
L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
확장
가격 보기
21203-U
Empty Glass GC Column, for Agilent
®
5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (Configuration "A"),
L × O.D. × I.D. 3.3 ft (1.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
확장
가격 보기
21814
Empty Glass GC Column, for Agilent
®
5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (Configuration "A"),
L × O.D. × I.D. 6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec