뒤로
Gaskets for vertical standard gel
Products
제품 카테고리
gaskets (3)
브랜드
Sigma-Aldrich (3)
색상
품질 수준
제품 필터
Showing 1-3 of 3
비교
제품 번호
설명
가격
G6778
Gaskets for vertical standard gel,
16.5 cm wide, size 1.0 mm × 19 cm, color-coded red
확장
가격 보기
G3900
Gaskets for vertical standard gel,
16.5 cm wide, size 1.5 mm × 14.5 cm, color-coded blue
확장
가격 보기
G3650
Gaskets for vertical standard gel,
16.5 cm wide, size 1.0 mm × 22 cm, color-coded red