뒤로
Ketoprofen impurity A
동의어:
1-(3-Benzoylphenyl)ethanone, 3-Acetylbenzophenone
실험식(Hill 표기법):
C
15
H
12
O
2
CAS Number:
66067-44-5
Molecular Weight:
224.25
Products
화학식량
Manufacturer
형식
Application
API 제품군
참조 재료 유형
특수 등급
pharmaceutical primary standard (1)
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
K2000010
Ketoprofen impurity A,