뒤로
Methyl Orange
동의어:
4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid sodium salt, Acid Orange 52, Helianthin, Orange III
실험식(Hill 표기법):
C
14
H
14
N
3
NaO
3
S
CAS Number:
547-58-0
Molecular Weight:
327.33
EC 번호:
208-925-3
Products
배송
오늘 출고 (2)
제품 카테고리
stains (2)
브랜드
Sigma-Aldrich (2)
색상
화학식량
pH 값
물리적 형태
화학적 조성
품질 수준
Application
특수 등급
ACS reagent (1)
Technique
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
114510
Methyl Orange,
ACS reagent, Dye content 85 %
확장
가격 보기
68250
Methyl Orange,
for microscopy (Hist.), indicator (pH 3.0-4.4)