뒤로
MG-132
동의어:
Z-Leu-Leu-Leu-al, MG-132
실험식(Hill 표기법):
C
26
H
41
N
3
O
5
CAS Number:
133407-82-6
Molecular Weight:
475.62
Products
제품 카테고리
bioactive small molecules (3)
브랜드
Sigma-Aldrich (3)
색상
화학식량
물리적 형태
연구 영역
품질 수준
제품 필터
Showing 1-3 of 3
비교
제품 번호
설명
가격
474790
MG-132,
A cell-permeable, potent, reversible proteasome inhibitor (K
i
= 4 nM).
확장
가격 보기
474791
MG-132,
InSolution, ≥98%, 10 mM, reversible proteasome inhibitor
확장
가격 보기
474787
MG-132,
≥95% by HPLC, Potent, reversible, and cell-permeable proteasome inhibitor (Kᵢ = 4 nM).