뒤로
Nalgene
®
volumetric flask
Products
배송
오늘 출고 (1)
제품 카테고리
flasks (9)
브랜드
Sigma-Aldrich (4)
용량(mL)
뚜껑 유형
색상
포장 단위
무균
스타일
제품 필터
Showing 1-9 of 9
비교
제품 번호
설명
가격
Z131253
Nalgene
®
volumetric flask,
volume 100 mL, accuracy: 0.16 mL, translucent polypropylene copolymer (PPCO)
확장
가격 보기
Z131237
Nalgene
®
volumetric flask,
volume 1,000 mL, accuracy: 0.6 mL, transparent polymethylpentene
확장
가격 보기
Z131245
Nalgene
®
volumetric flask,
volume 50 mL, accuracy: 0.10 mL, translucent polypropylene copolymer (PPCO)
확장
가격 보기
Z131296
Nalgene
®
volumetric flask,
volume 1,000 mL, accuracy: 0.60 mL, translucent polypropylene copolymer (PPCO)
확장
가격 보기
Z131199
Nalgene
®
volumetric flask,
volume 50 mL, accuracy: 0.1 mL, transparent polymethylpentene
확장
가격 보기
Z131202
Nalgene
®
volumetric flask,
volume 100 mL, accuracy: 0.16 mL, transparent polymethylpentene
확장
가격 보기
Z131210
Nalgene
®
volumetric flask,
volume 250 mL, accuracy: 0.24 mL, transparent polymethylpentene
확장
가격 보기
Z131288
Nalgene
®
volumetric flask,
volume 500 mL, accuracy: 0.40 mL, translucent polypropylene copolymer (PPCO)
확장
가격 보기
Z131261
Nalgene
®
volumetric flask,
volume 250 mL, accuracy: 0.24 mL, translucent polypropylene copolymer (PPCO)