뒤로
Oxalic acid concentrate
동의어:
Oxalic acid solution
Linear Formula:
HOOCCOOH
CAS Number:
144-62-7
Molecular Weight:
90.03
Products
배송
오늘 출고 (1)
브랜드
Supelco (1)
화학식량
물리적 형태
품질 수준
Technique
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
68487
Oxalic acid concentrate,
0.1 M (COOH)
2
(0.2N), eluent concentrate for IC