뒤로
PbS core-type quantum dots
Linear Formula:
PbS
CAS Number:
1314-87-0
Products
제품 카테고리
quantum dots (6)
브랜드
Sigma-Aldrich (6)
물리적 형태
품질 수준
제품 필터
Showing 1-6 of 6
비교
제품 번호
설명
가격
900733
PbS core-type quantum dots,
oleic acid coated, fluorescence λ
em
900 nm, 10 mg/mL in toluene
확장
가격 보기
900738
PbS core-type quantum dots,
fluorescence λ
em
1400 nm, 10 mg/mL in toluene
확장
가격 보기
900728
PbS core-type quantum dots,
oleic acid coated, fluorescence λ
em
1500 nm, 10 mg/mL in toluene
확장
가격 보기
900734
PbS core-type quantum dots,
fluorescence λ
em
1000 nm, 10 mg/mL in toluene
확장
가격 보기
900735
PbS core-type quantum dots,
oleic acid coated, fluorescence λ
em
1100 nm, 10 mg/mL in toluene
확장
가격 보기
900727
PbS core-type quantum dots,
fluorescence λ
em
1600 nm, 10 mg/mL in toluene