뒤로
Sephacryl
®
Size Exclusion Resin
동의어:
Poly([allyl dextran]-
co
-N,N′-methylenebisacrylamide)
CAS Number:
65546-95-4
Products
브랜드
Sigma-Aldrich (3)
물리적 형태
품질 수준
입자 크기(µm)
제품 필터
Showing 1-3 of 3
비교
제품 번호
설명
가격
S300HR
Sephacryl
®
Size Exclusion Resin,
300-HR, MW range 10-1500 kDa (globular proteins), MW range 1-400 kDa (dextrans)
확장
가격 보기
S400HR
Sephacryl
®
Size Exclusion Resin,
400-HR, MW range 20-8000 kDa (globular proteins)
확장
가격 보기
S500HR
Sephacryl
®
Size Exclusion Resin,
500-HR, MW range 40-20,000 kDa (dextrans)