뒤로
SGE Guided Plunger syringes
Products
제품 카테고리
syringes (3)
Manufacturer
길이(mm)
OD(mm)
Volume (µL)
호환성
니들 모양
포장 단위
게이지
제품 필터
Showing 1-3 of 3
비교
제품 번호
설명
가격
21521
SGE Guided Plunger syringes,
5F-GP (fixed needle), volume 5 μL, SGE 001400, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm, needle size 26 ga
확장
가격 보기
24414
SGE Guided Plunger syringes,
10R-GP (removable needle), volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
확장
가격 보기
24412
SGE Guided Plunger syringes,
5R-GP (removable needle), volume 5 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm