뒤로
Sucrose solution
실험식(Hill 표기법):
C
12
H
22
O
11
Molecular Weight:
342.30
Products
제품 카테고리
stable isotopes (1)
브랜드
Sigma-Aldrich (1)
Supelco (1)
화학식량
물리적 형태
형식
화학적 조성
품질 수준
Technique
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
721891
Sucrose solution,
NMR reference standard, 2 mM in H
2
O:D
2
O (9:1) (99.9 atom % D), DSS 0.5 mM, NMR tube size 3 mm × 8 in.
확장
가격 보기
718033
Sucrose solution,
NMR reference standard, 2 mM in H
2
O:D
2
O (9:1) (99.9 atom % D), sodium azide (trace), sodium chloride 0.25 M