뒤로
Trypsin from bovine pancreas
CAS Number:
9002-07-7
EC 번호:
232-650-8
Products
제품 카테고리
proteases (7)
브랜드
Sigma-Aldrich (8)
생물학적 소스
물리적 형태
Product Line
소속 기관
Tissue
화학적 조성
품질 수준
Application
포장 단위
멸균 방법
Technique
제품 필터
Showing 1-8 of 8
비교
제품 번호
설명
가격
T1426
Trypsin from bovine pancreas,
TPCK Treated, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10,000 BAEE units/mg protein
확장
가격 보기
T8003
Trypsin from bovine pancreas,
Type I, ~10,000 BAEE units/mg protein
확장
가격 보기
T9201
Trypsin from bovine pancreas,
powder, ≥7,500 BAEE units/mg solid
확장
가격 보기
T8658
Trypsin from bovine pancreas,
suitable for protein sequencing, lyophilized powder
확장
가격 보기
T8802
Trypsin from bovine pancreas,
TPCK Treated, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10,000 BAEE units/mg protein
확장
가격 보기
T1005
Trypsin from bovine pancreas,
Type XI, lyophilized powder, ≥6,000 BAEE units/mg protein
확장
가격 보기
T9935
Trypsin from bovine pancreas,
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥9,000 BAEE units/mg protein, BioReagent, suitable for cell culture
확장
가격 보기
T7309
Trypsin from bovine pancreas,
≥2,500 USP units/mg solid, meets USP testing specifications