Supel™ BioSPME 96-핀 장치
신속 평형투석법(rapid equilibrium dialysis)과 비교 시 3배 빠른 워크플로우
Supel™ BioSPME 96-핀 장치는 혈장 단백질 결합 시험 및 기타 유리형태(free form) 분석물질 분석에 사용되는 현재의 검체 준비 기법과 비교하여 속도와 단순성을 크게 개선하기 위해 개발되었습니다. 이러한 새롭고 혁신적인 기술은 오늘날 생체시료분석 실험실에서 요구하는 엄격한 기준과 품질 수준을 목표로 하고 있습니다.
동영상: LC-MS 분석용 SUPEL™ BIOSPME 96핀 장치
Supel™ BioSPME 장치의 주요 이점
- 신속 평형투석법(rapid equilibrium dialysis)에 비해 3배 빠른 작업속도
- 표준규격 소모품과 자동화 장치에 호환되는 범용 96-핀 형태
- 전체 자동화 또는 수동 작업을 모두 적용할 수 있는 간단한 워크플로우
- 신속 평형투석법(rapid equilibrium dialysis) 기반과 달리, 인지질의 완전한 제거
- 평형투석법(equilibrium dialysis) 및 신속 평형투석법(rapid equilibrium dialysis) 데이터와 유사한 정확도 및 정밀도
- 배치 간 및 각 96-샘플 장치 간에 걸쳐 입증된 재현성
Supel™ BioSPME 96핀 장치의 실제 작동을 살펴보시겠습니까? 당사의 애플리케이션 노트를 읽어보십시오.
Supel™ BioSPME와 신속 평형투석법(rapid equilibrium dialysis) 간의 단백질 결합 값 비교
신속 평형투석법(rapid equilibrium dialysis)이 혈장 단백질 결합 측정에 대한 표준 접근법으로 간주되는 경우가 많으므로, Supel™ BioSPME 96-핀 장치를 신속 평형투석법(rapid equilibrium dialysis)과 직접 비교했습니다. Supel™ BioSPME는 신속 평형투석법(rapid equilibrium dialysis)과의 직접적인 비교분석 데이터에서 확인할 수 있듯이, 3배 빠른 작업속도와 함께 정확한 결과를 제공합니다. 파란색 선은 문헌의 단백질 결합 값 범위를 나타냅니다. 또한, 별(*) 표시가 있는 화합물은 생리학적 pH에서 하전(Charged)됩니다.
Supel™ BioSPME 96-핀 장치는 신속 평형투석법(rapid equilibrium dialysis) 워크플로우에 비해 많은 이점을 제공합니다. 이러한 워크플로우를 수행하는 생체시료분석 실험실에 이 기법은 시간 절약, 검체 청결도, 간소화된 워크플로우를 제공하면서도, 기존과 동일한 높은 정확도 및 재현성을 유지합니다. 더 나은 상세 결과를 보려면, Supel™ BioSPME 및 신속 평형투석법(rapid equilibrium dialysis)을 비교하는 앱 노트를 다운로드하시기 바랍니다. 또한, Supel™ BioSPME 장치는 실험실의 요구와 역량에 맞게 전자동 방식 또는 수동 방식 중 하나를 사용할 수 있는 유연성을 제공합니다.