Merck
1.08212
Parteck® PLX 188 (Poloxamer 188)
(stabilized with 70ppm BHT), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, NF
Synonym(s):
Poloxamer 188
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
(C3H6O · C2H4O)x
CASE番号:
UNSPSC Code:
12352112
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
synthetic
Quality Segment
agency
ChP, JPE, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis
bp
>150 °C
mp
55 °C
bulk density
1050 kg/m3
application(s)
continuous manufacturing
liquid formulation
solid formulation
solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
solubility enhancement
tableting
storage temp.
2-25°C
SMILES string
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
General description
With formulation challenges in mind, we have used particle engineering technologies to develop functional excipients specifically for solid oral dosage forms. The products in our Parteck® portfolio feature unique particle properties tailored for excellent performance in tableting processes, for specific drug delivery technologies, or for solubility enhancement.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Parteck® PLX 188 excipient combines adequate lubrication at tolerable concentrations with the added benefit of dissolution enhancement. It features consistent performance, improved dissolution rate and reliable lubrication – all at the same time. As a result, Parteck® PLX 188 excipient can therefore provide a simple solution to low bioavailability of DCS 2a compounds.
Features and Benefits
  • Hydrophilic, water-soluble tablet lubrication
  • Improved dissolution rates for poorly soluble DCS class IIa molecules
  • Specified particle size distribution optimized for solid application performance
  • Regulatory support through compliance with Ph. Eur. and USP-NF, going beyond current requirements with specitied formaldehyde content
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
จุดติดไฟ (°F)
>302.0 °F
จุดวาบไฟ (°C)
> 150 °C
ปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP อย่างเคร่งครัดด้วยโปรแกรม Emprove®
เร่งการรับรอง, รักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนด, และประหยัดเวลาด้วย Emprove® Dossiers.
Download Dossiers
หมายเหตุ: คุณจะถูกนำไปยัง EmproveSuite.com ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ แยกจากกันกับ SigmaAldrich.com และ อาจแตกต่างกัน
ลงทะเบียนฟรีและเข้าถึง Emprove® Dossiers ภายในไม่กี่นาที อัปเกรดแผนการสมัครสมาชิกของคุณเพื่อปลดล็อกเนื้อหาขั้นสูงและปรับแต่งได้ใน Emprove® Suite
ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาใช่ไหม? เยี่ยมชมหน้าความช่วยเหลือของโปรแกรม Emprove®.
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
ดูห้องสมุดเอกสาร
มีปัญหาในการหาผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขล็อต/ชุดใช่หรือไม่?
หมายเลขผลิตภัณฑ์จะถูกรวมกับขนาดบรรจุภัณฑ์/จำนวนเมื่อแสดงบนหน้าเว็บไซต์ (ตัวอย่าง: T1503-25G) กรุณาตรวจสอบว่า คุณกรอกเพียงหมายเลขผลิตภัณฑ์เท่านั้น ในช่อง “หมายเลขผลิตภัณฑ์” (ตัวอย่าง: T1503).
ตัวอย่าง:
T1503
หมายเลขสินค้า
-
25G
ขนาด/จำนวนแพ็ก
ตัวอย่างเพิ่มเติม:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
กรอกข้อมูลในฐานะ 1.000309185)
มีปัญหาหรือไม่ โปรดติดต่อ บริการทางเทคนิค เพื่อความช่วยเหลือ