Quality Segment
agency
ChP, JPE, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis
particle size
180-260 μm (d50)
mp
160-240 °C
application(s)
continuous manufacturing
pharmaceutical
solid formulation
tableting
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Features and Benefits
- Excellent surface finishing - improve the appearance of your formulation
- Rapid preparation of coating liquids even at room temperature
- Low viscosity of coating liquids at high polymer concentration – enables reduced process times and enhanced efficiency
- Stable moisture and oxygen barrier - effective protection of moisture-sensitive APIs
WGK
WGK 1
ปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP อย่างเคร่งครัดด้วยโปรแกรม Emprove®
เร่งการรับรอง, รักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนด, และประหยัดเวลาด้วย Emprove® Dossiers.
หมายเหตุ: คุณจะถูกนำไปยัง EmproveSuite.com ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ แยกจากกันกับ SigmaAldrich.com และ อาจแตกต่างกัน
ลงทะเบียนฟรีและเข้าถึง Emprove® Dossiers ภายในไม่กี่นาที อัปเกรดแผนการสมัครสมาชิกของคุณเพื่อปลดล็อกเนื้อหาขั้นสูงและปรับแต่งได้ใน Emprove® Suite
ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาใช่ไหม? เยี่ยมชมหน้าความช่วยเหลือของโปรแกรม Emprove®.
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
มีปัญหาในการหาผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขล็อต/ชุดใช่หรือไม่?
วิธีการค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์
หมายเลขผลิตภัณฑ์จะถูกรวมกับขนาดบรรจุภัณฑ์/จำนวนเมื่อแสดงบนหน้าเว็บไซต์ (ตัวอย่าง: T1503-25G) กรุณาตรวจสอบว่า คุณกรอกเพียงหมายเลขผลิตภัณฑ์เท่านั้น ในช่อง “หมายเลขผลิตภัณฑ์” (ตัวอย่าง: T1503).
ตัวอย่าง:
ตัวอย่างเพิ่มเติม:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
กรอกข้อมูลในฐานะ 1.000309185)
มีปัญหาหรือไม่ โปรดติดต่อ บริการทางเทคนิค เพื่อความช่วยเหลือ